The maximum recommended temperature for use in air is 450-500ºC.
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥17,780
¥17,780
単価¥25,400割引30%カートの在庫状況を確認する
この商品について
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
スキップする
H
41 mm
キャパシティ
55 mL
厚さ
0.035 in.
上部直径
47 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | Z246735 | Z246298 | Z246727 |
|---|---|---|---|
| capacity 55 mL | capacity 55 mL | capacity 55 mL | capacity 20 mL |
| H 41 mm | H 43 mm | H 43 mm | H 30 mm |
| thickness 0.035 in. | thickness 0.035 in. | thickness 0.040 in. | thickness 0.035 in. |
| top diam. 47 mm | top diam. 47 mm | top diam. 47 mm | top diam. 33 mm |
詳細
Handmade to stringent specifications for high tensile strength, yield strength, elongation, and chemical purity.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.