Merck
Z247219
Coors porcelain crucible cover
cap size B, I.D. 39 mm
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Change View
Select a Size
Change View
NACRES:
NB.43
キャップサイズ
B
包装
pkg of 12 ea
manufacturer/tradename
Coorstek 66123
内径
39 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z247200Z247227Z247251
Coors™ porcelain crucible cover cap size B, I.D. 39 mm
Z247219
Coors porcelain crucible cover
Coors™ porcelain crucible cover cap size A, I.D. 34 mm
Z247200
Coors porcelain crucible cover
Coors™ porcelain crucible cover cap size C, I.D. 49
Z247227
Coors porcelain crucible cover
Coors™ porcelain crucible cover cap size F, I.D. 84 mm
Z247251
Coors porcelain crucible cover
manufacturer/tradename
Coorstek 66123
manufacturer/tradename
Coorstek 66122
manufacturer/tradename
Coorstek 66124
manufacturer/tradename
Coorstek 66127
cap size
B
cap size
A
cap size
C
cap size
F
I.D.
39 mm
I.D.
34 mm
I.D.
49
I.D.
84 mm
詳細
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
特徴および利点
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
その他情報
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先