Merck
Z247359
Coors Buchner funnel
capacity 600 mL
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥30,000
¥30,000
カートの在庫状況を確認する
この商品について
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
詳細
For Filter Paper Diameter (mm): 125
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 66245
H
190 mm
キャパシティ
600 mL
プレート直径
125 mm
直径
105 mm, perforated
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z247332Z247324Z247316
Coors™ Buchner funnel capacity 600 mL
Z247359
Coors Buchner funnel
Coors™ Buchner funnel capacity 240 mL
Z247332
Coors Buchner funnel
Coors™ Buchner funnel capacity 120 mL
Z247324
Coors Buchner funnel
Coors™ Buchner funnel capacity 70 mL
Z247316
Coors Buchner funnel
manufacturer/tradename
Coorstek 66245
manufacturer/tradename
Coorstek 66243
manufacturer/tradename
Coorstek 66242
manufacturer/tradename
Coorstek 66240
capacity
600 mL
capacity
240 mL
capacity
120 mL
capacity
70 mL
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
description
For Filter Paper Diameter (mm): 125
description
For Filter Paper Diameter (mm): 90
description
For Filter Paper Diameter (mm): 70
description
For Filter Paper Diameter (mm): 55
H
190 mm
H
150 mm
H
130 mm
H
120 mm
plate diam.
125 mm
plate diam.
100 mm
plate diam.
83 mm
plate diam.
56 mm
詳細
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
アプリケーション
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)