Merck
Z247472
Coors porcelain mortar
O.D. × H 85 mm × 65 mm, capacity 150 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥7,320
¥7,320
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥7,320
About This Item
UNSPSCコード:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
¥7,320
Check Cart for Availability
物質
porcelain
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Coorstek 66316
外径 × H
85 mm × 65 mm
キャパシティ
150 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)