スキップする
Z247634
Coors高アルミナるつぼ
High form, capacity 50 mL
別名:
高アルミナるつぼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41122200
Manufacturer/tradename:
Coorstek 65504
Capacity:
50 mL
Packaging:
pack of 1 ea
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Coorstek 65504
H
47 mm
capacity
50 mL
top diam.
48 mm
General description
99.8%の高純度再結晶酸化アルミニウム製で、化学的攻撃に高い抵抗性を持ちます。大気や高融点金属(モリブデン、プラチナ、ロジウム、タングステン、タンタル、イリジウムなど)の還元と酸化に利用されます。外径寸法公差:+/-5%。最高使用温度(負荷なし):1,750°C
Legal Information
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z247642Z247626Z247138
manufacturer/tradename
Coorstek 65504
manufacturer/tradename
Coorstek 65505
manufacturer/tradename
Coorstek 65503
manufacturer/tradename
Coorstek 66107
capacity
50 mL
capacity
100 mL
capacity
20 mL
capacity
20 mL
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 12
top diam.
48 mm
top diam.
58 mm
top diam.
38 mm
top diam.
-
H
47 mm
H
61 mm
H
35 mm
H
36 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coors高アルミナるつぼ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)