Merck
Z247723
Coors high-alumina crucible cover
diam. 39.4 mm
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Change View
Select a Size
Change View
manufacturer/tradename
Coorstek 65608
直径
39.4 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z247758Z247243Z247731
Coors™ high-alumina crucible cover diam. 39.4 mm
Z247723
Coors high-alumina crucible cover
Coors™ high-alumina crucible cover diam. 59 mm
Z247758
Coors high-alumina crucible cover
Coors™ porcelain crucible cover cap size E, I.D. 74 mm
Z247243
Coors porcelain crucible cover
Coors™ high-alumina crucible cover diam. 48 mm
Z247731
Coors high-alumina crucible cover
diam.
39.4 mm
diam.
59 mm
diam.
-
diam.
48 mm
詳細
Z247626用
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Coors™ high alumina combustion boat capacity 10 mL
Z561746
Coors高アルミナ燃焼ボート
Coors™ porcelain crucible Wide form, capacity 91 mL
Z247197
クアーズ磁器るつぼ
Coors™ porcelain crucible High form, capacity 20 mL
Z247138
クアーズ磁器るつぼ
テクニカルサービス連絡先