Merck
Z249971
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 16 oz (500 mL), amber, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
別名:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Slide 1 of 3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥14,100
¥14,100
カートの在庫状況を確認する
この商品について
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
amber bottle
black plastic cap
glass bottle
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (28-400)
特徴
with cap
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216852
キャパシティ
16 oz (500 mL)
直径× H
75 mm × 168 mm
amber
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z262846Z262900Z250058
material
amber bottle, glass bottle, black plastic cap, round bottle
material
black plastic cap, colorless bottle, glass bottle, round bottle
material
amber bottle, round bottle, soda-lime glass bottle, vinyl flat liner, white polypropylene cap
material
PTFE flat liner, amber bottle, glass bottle, round bottle, white polypropylene cap
manufacturer/tradename
WHEATON® W216852
manufacturer/tradename
WHEATON® W216816
manufacturer/tradename
WHEATON® W216840
manufacturer/tradename
WHEATON® W216846
capacity
16 oz (500 mL)
capacity
16 oz (500 mL)
capacity
16 oz (500 mL)
capacity
16 oz (500 mL)
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
joint
Joints threaded neck (28-400)
joint
Joints threaded neck (28-400)
joint
Joints threaded neck (28-400)
joint
Joints threaded neck (28-400)
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 12 ea
詳細
様々なフタが付属するため便利です。ビンは、Wheaton「900」アンバーガラス製または「800」透明ソーダ石灰フリントガラス製です。キャップの形式は以下のとおりです。
  • PTFEまたはポリビニルライナー付き白色PPキャップ
  • Poly-Seal® PEコーンライナー付き黒色プラスチックキャップ
特徴および利点
  • Manufactured from amber, USP Type III soda-lime glass
  • The amber glass protects the contents from UV light
  • Polypropylene caps with choice of liners
法的情報
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)