Merck
Z254487
KIMAX® 51 serological pipettes
With standard tip opening, capacity 1 mL , 0.02 mL accuracy
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.01
物質
glass
無菌性
non-sterile
特徴
graduations Subdivisions 0.01mL
包装
pack of 1 ea
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Kimble® 37033-11100
キャパシティ
1 mL , 0.02 mL accuracy
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
Graduated and calibrated "to deliver" to the tip. Made of N-51A chemically resistant glass with permanently colored, brown scales. Band near top indicates that pipette must be blown out to obtain total rated capacity. Color-coded for easy sorting. All sizes have SAFE-GARD tempered tips.
Standard tip- meets ASTM E1044 Style I requirements (Kimble® 37033)
For cotton plugging- tooled top accepts cotton plugging on all sizes; meets ASTM E1044 Style II requirements (Kimble 37034A)
With large tip opening- for faster delivery, but less accuracy; tooled top accepts cotton plugging; meets ASTM E1044 Style III requirements (Kimble 37034B)
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先