Merck
Z256641
Kontes® Williamson ST 14/20 macroscale kit
polyethylene case with foam liner
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Kimble®
詳細
Components, Qty
A
Conical flask, 15mL, 1
B Claisen adapter, 1
C Connecting adapter, 1
D Vacuum adapter, 1
E Water-jacketed condenser, 1
F Distilling column, 1
G Distillation receiver, 5mL, 1
H Kjeldahl-shaped flask, 50mL, 1
I Kjeldahl-shaped flask, 100mL, 1
J Separatory funnel, 125mL, 1
K Centrifuge/sublimation tube, 15mL, 1
L Stopcock, one-way, PE/nylon, 1
M Chromatography column, 1
N Polyacetal clamp, size 14, 4
O Filter adapter, Pluro stopper, 1
P Filter flask, 25mL, 1
Q Hirsch funnel, 1
R Hex-head stopper, 14/20, 1
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先