Merck
Z256765
Sigma-Aldrich
Ace addition funnel
capacity 60 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
ジョイント
joint ST/NS14/20
詳細
threaded stopcock 0 to 3 mm orifice
manufacturer/tradename
Ace Glass 949340
キャパシティ
60 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z180734Z256773ACE729810
vibrant-m
Z256765
Ace addition funnel
vibrant-m
Z180734
Ace addition funnel
vibrant-m
Z256773
Ace addition funnel
vibrant-m
ACE729810
Ace addition funnel
capacity
60 mL
capacity
500 mL
capacity
1,000 mL
capacity
250 mL
joint
joint ST/NS14/20
joint
joint ST/NS24/40
joint
joint ST/NS24/40
joint
-
description
threaded stopcock 0 to 3 mm orifice
description
threaded stopcock 0 to 3 mm orifice
description
threaded stopcock 0 to 5 mm orifice
description
-
詳細
Angled position makes manipulation of stopcock easier than conventional style. Leak-proof with complete drainage, pressure-equalizing arm, precise needle-valve adjustment, and double-scale graduations.
Threaded stopcock (0 to 3 mm orifice for funnels up to 250 mL and 0 to 5 mm orifice for funnels 500 mL and larger) with PTFE plug permits smooth needle-valve adjustment down to 0.1 mL/min flow rate. Double PTFE-ring seals prevent exposure of backup O-ring to corrosive liquids.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
テクニカルサービス連絡先