Merck
Z260185
FORTUNA® Optifix® Solvent ボトルトップディスペンサー
Solvents model, volume 100-500 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥459,900
¥459,900
単価¥657,000割引30%
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥459,900
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥459,900
単価¥657,000割引30%
カートの在庫状況を確認する
特徴
subdivision 5.0 mL
メーカー/製品名
Fortuna Graf 101.081-58
容積測定範囲
100-500 mL
容量
100-500 mL
フィッティング
GL 40
GL 45
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z260169Z260177Z260142
manufacturer/tradename
Fortuna Graf 101.081-58
manufacturer/tradename
Fortuna Graf 101.081-53
manufacturer/tradename
Fortuna Graf 101.081-56
manufacturer/tradename
Fortuna Graf 101.081-48
volume
100-500 mL
volume
40-200 mL
volume
60-300 mL
volume
10-50 mL
feature
subdivision 5.0 mL
feature
subdivision 5.0 mL
feature
subdivision 5.0 mL
feature
subdivision 1.0 mL
fitting
GL 40, GL 45
fitting
GL 40, GL 45
fitting
GL 40, GL 45
fitting
GL 40, GL 45
volume measuring range
100-500 mL
volume measuring range
40-200 mL
volume measuring range
60-300 mL
volume measuring range
10-50 mL
詳細
For dispensing solvents
Features:
  • Dispensing piston made of glass
  • Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with plastic-protection against breakage
  • Fully positional FIX adapter made of white PP for dispensers up to 10 mL or solid white PTFE for dispensers from 30 - 500 mL size
  • Valve block made of PTFE, no metal springs in the valve - no corrosion
  • Ergonomic finger protection cap
  • Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
  • Optifix Solvent dispenser available up to 500 mL
Supplied as Optifix Solvent dispenser, 2 PP adapters GL40 + GL45 & 1 PTFE intake tube
法的情報
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)