Merck
Z260193
FORTUNA® Optifix® Safety ボトルトップディスペンサー
Safety model, volume 0.4-2.0 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.01
特徴
subdivision 0.1 mL
メーカー/製品名
Fortuna Graf 101.107-27
容積測定範囲
0.4-2.0 mL
容量
0.4-2 mL
フィッティング
GL 40
GL 45
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z260215Z260223Z260231
volume
0.4-2 mL
volume
2-10 mL
volume
6-30 mL
volume
10-50 mL
feature
subdivision 0.1 mL
feature
subdivision 0.2 mL
feature
subdivision 0.5 mL
feature
subdivision 1.0 mL
fitting
GL 40, GL 45
fitting
GL 40, GL 45
fitting
GL 40, GL 45
fitting
GL 40, GL 45
volume measuring range
0.4-2.0 mL
volume measuring range
2-10 mL
volume measuring range
6-30 mL
volume measuring range
10-50 mL
詳細
For dispensing strong acids and aggressive chemicals
Features:
  • PTFE encased dispensing piston with sealing lip at its end
  • FIX adapter made of PTFE
  • Valve block made of PTFE, no metal springs in the valve - no corrosion
  • Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with plastic-protection against breakage
  • Ergonmic finger protection cap
  • Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
Supplied as Optifix® Safety dispenser, 2 PTFE adapters GL40 + GL45 & 1 PTFE intake tube
法的情報
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先