Merck
Z260258
FORTUNA® Optifix® Safety ボトルトップディスペンサー
Safety model, volume 20-100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.01
特徴
subdivision 2.0 mL
with recirculating valve
manufacturer/tradename
Fortuna Graf 101.107-51
volume measuring range
20-100 mL
容量
20-100 mL
フィッティング
GL 40
GL 45
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z260215Z260231Z260223
feature
subdivision 2.0 mL, with recirculating valve
feature
subdivision 0.2 mL
feature
subdivision 1.0 mL
feature
subdivision 0.5 mL
volume
20-100 mL
volume
2-10 mL
volume
10-50 mL
volume
6-30 mL
manufacturer/tradename
Fortuna Graf 101.107-51
manufacturer/tradename
Fortuna Graf 101.107-38
manufacturer/tradename
Fortuna Graf 101.107-48
manufacturer/tradename
Fortuna Graf 101.107-44
volume measuring range
20-100 mL
volume measuring range
2-10 mL
volume measuring range
10-50 mL
volume measuring range
6-30 mL
詳細
For dispensing strong acids and aggressive chemicals
Features:
  • PTFE encased dispensing piston with sealing lip at its end
  • FIX adapter made of PTFE
  • Valve block made of PTFE, no metal springs in the valve - no corrosion
  • Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with plastic-protection against breakage
  • Ergonmic finger protection cap
  • Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
Supplied as Optifix® Safety dispenser, 2 PTFE adapters GL40 + GL45 & 1 PTFE intake tube
法的情報
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
テクニカルサービス連絡先