Merck
Z261025
Nalgene® polypropylene copolymer separatory funnel
capacity 250 mL
別名:
liquid separation funnel, plastic separation device
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥23,400
¥23,400
出荷予定日2025年4月11日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥23,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
eCl@ss:
32035600
NACRES:
NB.43
¥23,400
出荷予定日2025年4月11日
物質
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 4300-0250
キャパシティ
250 mL
閉鎖部サイズ
33 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Break-resistant and nearly transparent. Phase interface visible down to stopcock. PTFE stopcock and Tefzel® screw closure are leakproof.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)