Merck
Z263206
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 16 oz (500 mL), clear, white polypropylene cap, vinyl flat liner
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
NACRES:
NB.17
物質
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
キャップサイズ
63-400
ジョイント
Joints threaded neck (63-400)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
with cap
with cap
包装
pkg of 24 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216926
キャパシティ
16 oz (500 mL)
直径× H
79 mm × 133 mm
clear
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Wheaton wide-mouth bottle is manufactured from type III soda-lime glass.
  • Clear bottles for optimal sample clarity.
  • Ideal for storing and transporting small to large volume samples or dry powders.
  • A wide-mouth design facilitates easy access to samples.
  • Includes a tamper-evident seal for sample protection.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先