Merck
Z265071
Sigma-Aldrich
Scienceware® Super-Polyfoil
sheet size 4 in. × 4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.35
物質
film (polyester / foil)
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F13200-0044
W × L
10.2 cm × 10.2 cm
シートサイズ
4 in. × 4 in.
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
Wrap/cover sheet may be used to cover vessels for autoclaving, incubating, and for cell culture solutions, chemical solutions, and laboratory implements. The blue thermoplastic polyester layer laminated to 1mil aluminum foil resists organic solvents and caustic, and blocks any pinholes that may develop in the foil. Easier to remove following autoclaving than plain aluminum foil that is subject to oxidation.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Super-Polyfoil is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先