Merck
Z272078
NMRチューブキャップ
NMR tube size 3 mm
別名:
NMRチューブ, キャップチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥2,443
¥2,443
出荷予定日2025年4月13日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥2,443
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
SB.32
¥2,443
出荷予定日2025年4月13日
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Wilmad 521-P-100
NMR管サイズ
3 mm
red
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Disposable NMR Tube Caps are manufactured from molded PVC or Polyethylene depending on the tube OD. The different colors help track samples based on various reference solvents. When using Chloroform or Acetone as reference solution, avoid (1) direct contact between the sample and the disposable cap, (2) long term storage over 2 hours. If these conditions are inevitable, use PTFE NMR tube caps.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)