表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 pkg | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥8,980 ¥8,531 |
この商品について
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121705
Parameter:
100 MHz frequency
Material:
borosilicate glass tube, colorless tube
Feature:
neck thread push fit
L:
9 in.
Camber:
51 μm
Packaging:
pkg of 5 ea
¥8,531
単価¥8,980割引5%在庫あり出荷可能詳細
material
borosilicate glass tube, colorless tube
feature
neck thread push fit
packaging
pkg of 5 ea
manufacturer/tradename
Wilmad 505-PS-9
parameter
100 MHz frequency
L
9 in.
camber
51 μm
concentricity
76 μm
tube diam.
5 mm
wall thickness
0.38 mm
General description
擦り合わせ接ぎ、バルブおよび真空ラックとの適合性を確保するために、Pyrex®硼珪酸ガラス製(特に明記しない限り)。回転安定性と最高の解像度を得るための精密な擦り合わせと高度な研磨。
チューブは丸底で、サンプルをラベリングするためのサンドブラストマーキングスポットがあります。チューブは、特に明記しない限り薄肉です。長さ9インチのチューブは、標準液を作製し、チップオフマニホールドと使用するためのものです。Precision Wilmad NMRチューブは、高磁場NMR分光法に適しています。キャップが含まれています。
チューブは丸底で、サンプルをラベリングするためのサンドブラストマーキングスポットがあります。チューブは、特に明記しない限り薄肉です。長さ9インチのチューブは、標準液を作製し、チップオフマニホールドと使用するためのものです。Precision Wilmad NMRチューブは、高磁場NMR分光法に適しています。キャップが含まれています。
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description frequency 100 MHz | description frequency 100 MHz, L 7 in. | description frequency 100 MHz, L 8 in. | description frequency 200 MHz, L 8 in. |
| manufacturer/tradename Wilmad 505-PS-9 | manufacturer/tradename Wilmad 505-PS-7 | manufacturer/tradename Wilmad 505-PS-8 | manufacturer/tradename Wilmad 506-PP-8 |
| parameter 100 MHz frequency | parameter 100 MHz frequency | parameter 100 MHz frequency | parameter 200 MHz frequency |
| material colorless tube, borosilicate glass tube | material colorless tube, borosilicate glass tube | material borosilicate glass tube, colorless tube | material borosilicate glass tube, colorless tube |
| camber 51 μm | camber 51 μm | camber 51 μm | camber 51 μm |
| L 9 in. | L 7 in. | L 8 in. | L 8 in. |
| packaging pkg of 5 ea | packaging pkg of 5 ea | packaging pkg of 5 ea | packaging pkg of 5 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wilmad® NMR管直径5 mm、精密