Merck
Z276235
Sigma-Aldrich
NMR pressure caps with long body
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥2,760
¥2,760
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥2,760
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
SB.32
¥2,760
在庫あり詳細
包装
pk of 100 ea
red
詳細
Style K-5.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. Hello, I want to know the raw material and size of this tube cap.
    1 回答
    1. The item is made of Low-density polyethylene. Please refer to the product drawing below. The dimensions by letter designation are as follows:
      A = 0.227in.
      B = 0.272in.
      C = 0.31in.
      D = 0.14in.
      E = 0.38in.
      F:0.20in.