Merck
Z278521
Wilmad® 同軸インサート
stem L 32 mm, reference capacity 40 μL, sample capacity 339 μL
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥6,732
¥6,732
出荷予定日2025年5月14日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥6,732
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
¥6,732
出荷予定日2025年5月14日
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Wilmad 520-3
ステムL
32 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
全ガラス製の精密構造により、実質的にすべてのサイドバンドが除去されています。温度が変動する実験では、PTFEインサートよりも優れています。インサート上部はNMRチューブの外縁部にピッタリと篏合します;2mm O.D.インサートのステムは0.013mmでまっすぐに保持されます。インサートは5mm O.D.×7 in. L薄壁NMRチューブ専用としてご使用ください。インサートには密閉キャップが付属します。
同軸インサートは、外部参照とロッキング、分子相互作用の研究、磁化率の決定に適用されます。
外側のチューブは磁界の強さに応じて、別途注文する必要があります。
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)