Merck
Z279129
Sigma-Aldrich
FEP gas sampling bag
on/off, capacity, 0.5 L
別名:
Saint Gobain D1075002
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥7,253
¥7,253
単価¥9,671割引25%
出荷予定日2025年4月07日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥7,253
About This Item
UNSPSCコード:
24111500
NACRES:
NB.51
¥7,253
単価¥9,671割引25%
出荷予定日2025年4月07日
特徴
capacity 0.5 L
包装
pack of 1 ea
L × W
6 in. × 6 in.
フィッティング
on/off
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Chemically resistant
  • Flexible
  • Will not contaminate sample
Reusable 5 mil thick bags made from FEP fluoropolymer film offer an inert environment for corrosive gases. Available with either a nickel-plated brass on/off valve that accepts 1/4 in. I.D. tubing or with a PTFE/silicone septum in a PP housing for use with a syringe needle.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. How many bags does the box come with?
    1 回答
    1. This item comes with one 0.5L bag.