Merck
Z279234
Sigma-Aldrich
Nalgene® automatic self-zeroing burette
volume 50 mL
別名:
automatic burettes, burettes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
物質
acrylic
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 3640-0050
容積測定範囲
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Clear burettes are an easy-to-use, durable alternative to glass. Repeatable, accurate results meet the requirements of ASTM E 287. Includes acrylic burette, Nalgene tubing, and LDPE squeeze bottle with PP closure.
警告
Do not use with alcohols, organic solvents, ammonium hydroxide, or hydrofluoric acid.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1