Merck
Z280348
PVC laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/16 in. × 1/8 in.
別名:
Saint Gobain Versilon ABH02002
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 FT
¥1,708
¥1,708
単価¥2,440割引30%
在庫あり出荷可能詳細
この商品について
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.35
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
包装
pkg of 100 feet
内径 × 外径
1/16 in. × 1/8 in.
壁サイズ
1/32 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z280356Z280429Z280364
packaging
pkg of 100 feet
packaging
pkg of 100 feet
packaging
pkg of 100 feet
packaging
pkg of 100 feet
I.D. × O.D.
1/16 in. × 1/8 in.
I.D. × O.D.
1/8 in. × 1/4 in.
I.D. × O.D.
1/2 in. × 3/4 in.
I.D. × O.D.
3/16 in. × 5/16 in.
wall size
1/32 in.
wall size
1/16 in.
wall size
1/8 in.
wall size
1/16 in.
詳細
実験室用のポリ塩化ビニル製汎用チューブ。排水管とすすぎ用チューブに最適な透明フレキシブルチューブ。最高温度:165°F (73.4°C)。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)