Merck
Z280380
Sigma-Aldrich
PVC laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/4 in. × 1/2 in.
別名:
Saint Gobain Versilon ABH02019
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 FT
¥8,272
¥8,272
単価¥11,030割引25%
出荷予定日2025年4月03日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 FT
¥8,272
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.51
¥8,272
単価¥11,030割引25%
出荷予定日2025年4月03日
包装
pkg of 100 feet
内径 × 外径
1/4 in. × 1/2 in.
壁サイズ
1/8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
実験室用のポリ塩化ビニル製汎用チューブ。排水管とすすぎ用チューブに最適な透明フレキシブルチューブ。最高温度:165°F (73.4°C)。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)