Merck
Z281263
Laboratory brushes
Test tube, L 10 in., brush diam. × L 1 3/8 in. × 4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 EA
¥5,835
¥5,835
出荷予定日2025年4月10日
サイズを選択してください
表示を変更する
4 EA
¥5,835
About This Item
UNSPSCコード:
47131605
NACRES:
NB.35
¥5,835
出荷予定日2025年4月10日
包装
pkg of 4 ea
L
10 in.
brush diam. × L
1 3/8 in. × 4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Laboratory brushes Burette, L 36 in., brush diam. × L 3/4 in. × 3 1/4 in.
Z281379
Laboratory brushes
Flask brush Black nylon
Z225509
Flask brush
Laboratory brushes Pipette, L 17 in., brush diam. × L 3/16- 3/4 in. × 7 1/2 in.
Z281328
Laboratory brushes