スキップする
Z282456
Spinpak® stir bar
size 1 in. × 5/16 in.
別名:
371570010, F37157-0010, Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar, magnetic stirring device, stirring magnet
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥7,990
この商品について
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103806
Material:
octagonal PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F37157-0010
Packaging:
pack of 6 ea
¥7,990
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
octagonal PTFE-coated
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37157-0010
size
1 in. × 5/16 in.
General description
The four best selling Spinbar® sizes in a convenient blister pack. Each pack contains octagonal magnetic Spinbars of one size.
Legal Information
Spinbar is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Spinpak is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z282464Z282448Z282472
Spinpak® stir bar size 1 1/2 in. × 5/16 in.
Z282464
Spinpak® stir bar
material
octagonal PTFE-coated
material
octagonal PTFE-coated
material
octagonal PTFE-coated
material
octagonal PTFE-coated
manufacturer/tradename
Bel-Art F37157-0010
manufacturer/tradename
Bel-Art F37157-0015
manufacturer/tradename
Bel-Art F37157-0005
manufacturer/tradename
Bel-Art F37157-0020
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 5 ea
size
1 in. × 5/16 in.
size
1 1/2 in. × 5/16 in.
size
1/2 in. × 5/16 in.
size
2 in. × 5/16 in.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
Z282456-1EA04061832263069