¥6,900
出荷予定日2025年4月11日
おすすめの製品
物質
stainless steel
L
12 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Double flat ends; one rounded, one square. Each end is 3 L × 3/4 in. W.
アプリケーション
Aldrich® heavy-duty spatula has been used:
- to scrape the cells during the collection of E. coli cell culture samples
- to add the sand to the stainless steel tube
- to pry and mount the blocks of organoids
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック