Z286079
Ace vacuum manifold system
#15 Ace-Threds
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥373,200
¥373,200
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥373,200
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.79
¥373,200
カートの在庫状況を確認する
メーカー/製品名
Ace Glass
1 of 4
当該品目 | Z277118 | Z277134 | Z277126 |
---|---|---|---|
manufacturer/tradename Ace Glass | manufacturer/tradename Ace Glass 876513 | manufacturer/tradename Ace Glass 876534 | manufacturer/tradename Ace Glass 876527 |
詳細
Set includes size-matched components with #15 Ace-Threds for easy assembly of vacuum system. Order 1/2 in. I.D. vacuum tubing separately.
- 1 Vacuum manifold, dual bank, 3-ports with 5-ring medium hose barb connections, and greaseless, 0 to 4 mm, double action, high-vacuum PTFE stopcocks
- 1 Mineral oil bubbler, adjustable
- 1 Vacuum trap, adjustable
- 4 UHDPE tubing connectors for ½ in. I.D. vacuum tubing
- 2 Nylon plugs
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ