Merck
Z286419
FEP サンプルチューブライナー
Wilmad 6010-7, O.D. 10 mm
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,470
¥3,470
カートの在庫状況を確認する
この商品について
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
詳細
Recommended outer tube 513-7PP-7
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Wilmad 6010-7
外径
10 mm
容量
440 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z286397Z271918Z271934
description
Recommended outer tube 513-7PP-7
description
Recommended outer tube 528-PP-7
description
-
description
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Wilmad 6010-7
manufacturer/tradename
Wilmad 6005-7
manufacturer/tradename
Wilmad 505-TR-7
manufacturer/tradename
Wilmad 507-TR-7
O.D.
10 mm
O.D.
5 mm
O.D.
-
O.D.
-
volume
440 μL
volume
80 μL
volume
-
volume
-
詳細
薄壁FEPライナ-は、インサ-ト使用による充填損失を最小限にし、フッ素イオンを含む強酸の腐食作用からNMRチュ-ブを保護します。ライナ-は8インチ長で、ほとんどの一般的な7インチ長の薄壁チュ-ブにぴったりと合います。各ライナ-を閉じるPTFEプラグが付いています。高温での使用はお勧めしません。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)