Merck
Z286478
Nalgene® stopcock
3-way, bore size 4 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
3-way connector, hose connector
NACRES:
NB.79
物質
polypropylene (with TFE plug)
詳細
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
特徴
autoclavable
メーカー/製品名
Nalgene® 6470, 0004
穴サイズ
4 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z286435Z286443Z269859
Nalgene® stopcock 3-way, bore size 4 mm
Z286478
Nalgene® stopcock
Nalgene® stopcock 2-way, bore size 2 mm
Z286435
Nalgene® stopcock
Nalgene® stopcock 2-way, bore size 4 mm
Z286443
Nalgene® stopcock
Nalgene® filtering flask capacity 2,000 mL, stopper joint: 10
Z269859
Nalgene® filtering flask
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
closure type Stopper
manufacturer/tradename
Nalgene® 6470, 0004
manufacturer/tradename
Nalgene® 6460, 0002
manufacturer/tradename
Nalgene® 6460, 0004
manufacturer/tradename
Nalgene® DS4101-2000
description
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
description
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
description
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
description
-
bore size
4 mm
bore size
2 mm
bore size
4 mm
bore size
-
詳細
Serrated tubulation on each end.
特徴および利点
  • Autoclave friendly
  • Non-seizing, leakproof PTFE plug
  • Tubulated outlets are arranged in a T shape and accepts tubing of 1/4 in. 7/16 in.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Nalgene® stopcock 2-way, bore size 2 mm
Z286435
Nalgene® stopcock
3-way stopcock female Luer lock to female Luer lock, right side, female Luer lock
CAD6002
3-way stopcock
HI-VAC® 真空バルブ Three-way, O-ring tip: no, bore 0-2 mm
Sigma-Aldrich
Z271330
HI-VAC® 真空バルブ
3-way stopcock female Luer lock to female Luer lock, male Luer lock, in. Y in. type
CAD6056
3-way stopcock
3-way stopcock female Luer lock to male Luer lock, right side, female Luer lock, compression-nut
CAD6011
3-way stopcock
BRAND® stopcock T-bore with nozzles for tube I.D. 4 mm
BR88655
BRAND® stopcock T-bore with nozzles
PVC stopcock L 60 mm, bore 4 mm, connections O.D. 6 mm
Z186759
PVC stopcock
3-way valve with Luer vent Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
Millipore
XX2504702
3-way valve with Luer vent
テクニカルサービス連絡先