Z292133
11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
相違点を表示
1 of 4
Supelco
Decapper
33282
Vial Decapper, pliers-type
Z292168
33183
ハンドデキャッパー
-
20 mm
Hand-operated aluminum cap crimper, O.D. 11 mm
Wheaton オープントップシール, size 11 mm, PTFE/silicone septum
Wheaton オープントップシール, size 11 mm, PTFE/red rubber septum
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.