Merck
Z404306
IKA® stirring elements
R 1342 propeller stirrer, 4-bladed, stainless steel, 1/cs
別名:
stirring blade, stirring propeller
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
stainless steel
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 0741000
シャフトサイズ
8 mm × 350 mm
攪拌機直径
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Standard stirring element. For drawing the material to be mixed from the top to the bottom. Local shearing forces. Generates axial flow in the vessel. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 50 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 2000 rpm
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)