物質
stainless steel
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 2022300
シャフトサイズ
8 mm × 350 mm
攪拌機直径
45 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Tangential flow, high shearing rate at edges, minimum deposits on the vessel wall. Used at low speeds. Polymer reactions, even distribution of high mineral contents in liquids. The ideal stirrer for medium to highly viscous fluids.
- Stirrer diameter: 45 mm
- Shaft diameter: 8 mm
- Shaft length: 350 mm
- Speed max.: 1000 rpm
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)