Merck
Z405000
Sigma-Aldrich
Aldrich® Sure/Storフラスコ
capacity 250 mL, clear glass
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.43
物質
clear glass
round bottom
three-neck
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z404977Z405043Z405116
Aldrich® Sure/Stor™フラスコ capacity 250 mL, clear glass
Z405000
Aldrich® Sure/Storフラスコ
Aldrich® Sure/Stor™フラスコ capacity 25 mL, clear glass
Z404977
Aldrich® Sure/Storフラスコ
Aldrich® Sure/Stor™フラスコ capacity 25 mL, plastic-coated glass
Z405043
Aldrich® Sure/Storフラスコ
Aldrich® Sure/Stor™フラスコ capacity 2,000 mL, plastic-coated glass
Z405116
Aldrich® Sure/Storフラスコ
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
material
clear glass , three-neck , round bottom
material
clear glass , round bottom , three-neck
material
plastic-coated glass , round bottom , three-neck
material
plastic-coated glass , round bottom , three-neck
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
詳細
Designed for safe, reliable storage and dispensing of air-sensitive and odoriferous chemicals, pyrophorics, alkyl lithiums, Grignards, corrosives, and purified or deuterated solvents.
Features:
  • High-vacuum PTFE valve-to-glass seal eliminates air contamination in storage and septum leakage after initial needle penetration
  • Heavy-wall borosilicate glass
  • Removable side-arm hose connector for easy attachment of vacuum and inert gas lines. For long term storage, replace hose connector with a rubber septum for secondary protection. Flasks supplied with 2 septa. Order replacement septa, Z106496
  • Plastic-coated* flasks reduce chance of breakage and contain spills
*The coating is a thermoplastic film that softens appreciably at temperatures above 110°C, becoming less protective.Tests show that the coating is 100% effective in preventing flying glass when a fully evacuated flask is broken.
Sure/Stor Technique
1.
Connect flask to vacuum line to pump out air and strong odor, then refill with inert gas
2. Open PTFE valve sufficiently to allow syringe needle (or pipette) to pass through septum-inlet and reach the stored liquid in flask
3. Close the PTFE valve after needle removal and pump out again to remove air and odor (use rubber septa Z553913 or Z554030 on septum-inlet)
4. For long-term storage, replace hose connector with a rubber septum for secondary protection
NOTICE: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware that has been tested and approved by our Glass Center.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Stor is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先