Merck
Z406295
Sigma-Aldrich
Sure/Sealボトル
capacity 125 mL, amber plastic-coated glass
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥19,200
¥19,200
本日発送予定詳細
この商品について
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
amber plastic-coated glass
round bottle
ジョイント
joint threaded neck
特徴
without cap
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z406309Z406287Z763306
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
-
feature
without cap
feature
without cap
feature
without cap
feature
-
capacity
125 mL
capacity
1,000 mL
capacity
1,000 mL
capacity
-
material
amber plastic-coated glass , round bottle
material
amber plastic-coated glass , round bottle
material
amber glass , round bottle
material
polypropylene
joint
joint threaded neck
joint
joint threaded neck
joint
joint threaded neck
joint
-
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 20 ea
packaging
pkg of 5 ea
詳細
ボトルキャップ、スチ-ル製クラウンキャップ、PTFE-ライナ-は別途ご注文ください。
アプリケーション
ボトルは、化学薬品、溶剤、その他の液体の保存用として使用されます。光に敏感な物質には、茶褐色の色付きガラスがお勧めです。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Are these bottles sure/sealed already? In the picture, there is an unsealed bottle.
    1 回答
    1. This product includes only the Sure/Seal empty bottle. The over caps, steel crown caps, and PTFE-faced liners are sold separately. See below for the product numbers for these accessories:
      Z406317 - Aldrich Sure/Seal polypropylene overcaps
      Z244473 - PTFE-faced liners
      Z102148 - Steel Crown Cap