スキップする
Z408506
Clavies® biohazard autoclave gloves
gauntlet L 11 in. (28 cm), Overall L 18 1/2 in. (47 cm)
別名:
autoclave glove, heat shielding glove, oven glove, 132010001, H13201-0001, hand protection
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 pkg
カートの在庫状況を確認する
¥10,300
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
46181504
Material:
cotton
Feature:
CE compliant, latex free, powder-free, reusable
Packaging:
pkg of 1 pair
¥10,300
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
cotton
size
one size fits all
sterility
non-sterile
feature
CE compliant, latex free, powder-free, reusable
packaging
pkg of 1 pair
manufacturer/tradename
Bel-Art H13201-0001
Overall L
18 1/2 in. (47 cm)
gauntlet L
11 in. (28 cm)
color
orange
General description
Soft, pliant, all-cotton terry cloth gloves are excellent for handling hot objects out of an autoclave or oven. Gauntlets available in two lengths and provide wrist and forearm protection.
Features and Benefits
  • Heat-resistant up to 232°C (450°F).
  • Can replace hazardous asbestos gloves.
  • Provides wrist and forearm protection.
  • Bright orange color offers high visibility.
  • Machine wash, air dry
Legal Information
Clavies is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z408492Z183520Z183571
Cryo-gloves® size L, water-resistant
Z183520
Cryo-gloves®
Cryo-gloves® size XL, waterproof
Z183571
Cryo-gloves®
feature
CE compliant, powder-free, latex free, reusable
feature
CE compliant, latex free, powder-free, reusable
feature
CE compliant, latex free, powder-free, reusable
feature
CE compliant, latex free, powder-free, reusable
manufacturer/tradename
Bel-Art H13201-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art H13201-0000
manufacturer/tradename
TempShield MAL
manufacturer/tradename
TempShield MAXLWP
material
cotton
material
cotton
material
blue gloves, fabric
material
blue gloves, fabric
packaging
pkg of 1 pair
packaging
pkg of 1 pair
packaging
pkg of 1 pair
packaging
pkg of 1 pair
gauntlet L
11 in. (28 cm)
gauntlet L
5 in. (13 cm)
gauntlet L
-
gauntlet L
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
Z408506-1PAK04061832264141