Merck
Z409383
Sigma-Aldrich
Nalgene® safety waste systems
complete, capacity 4 L
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
laboratory waste liquid disposal
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Nalgene®
キャパシティ
4 L
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
TMO6378-0004Z409405TMO6378-0010
Nalgene® safety waste systems complete, capacity 4 L
Z409383
Nalgene® safety waste systems
Nalgene® safety waste systems bottle only, capacity 10 L
Z409405
Nalgene® safety waste systems
capacity
4 L
capacity
-
capacity
10 L
capacity
-
詳細
Safely dispose of chemical and biological waste and reduce hazardous emissions in the laboratory.
Funnels and waste bottles for the 4L model are also available, sold separately.
Safety waste funnel has a hinged cover (red) to keep emissions containe
Funnel attaches to the bottle and remains in place until the bottle is full
Built-in vent minimizes overflow
Bottles are made of safe, durable HDPE
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
テクニカルサービス連絡先