Merck
Z414166
Sigma-Aldrich
Aldrich® デュアルバンクマニホールド、高真空PTFEバルブ付き
standard manifold, positions, 5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥326,000
¥326,000
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥326,000
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.79
¥326,000
カートの在庫状況を確認する
特徴
positions 5
L
500 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
デュアルバンクマニホールドには 0~10 mm内径の高真空PTFE バルブが付いています。
注:Aldrichブランドのガラス器具に付属しているPTFEバルブは、当社ガラス製品部門で検査ずみの高品質PTFEバルブです。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)