Merck
Z420018
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 65 mm
ログインto View Organizational & Contract Pricing
包装
pkg of 12 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art
ステムL
25 mm
ステム外径
15 mm
上部I.D.
65 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z420026Z420042Z420034
manufacturer/tradename
Bel-Art
manufacturer/tradename
Bel-Art
manufacturer/tradename
Bel-Art
manufacturer/tradename
Bel-Art
stem L
25 mm
stem L
25 mm
stem L
25 mm
stem L
25 mm
stem O.D.
15 mm
stem O.D.
18 mm
stem O.D.
29 mm
stem O.D.
21 mm
top I.D.
65 mm
top I.D.
80 mm
top I.D.
150 mm
top I.D.
100 mm
詳細
60°の角度を持つじょうごです。平行ステムによって粉体の架橋現象が最小化されます。121°C(250°F)で蒸気オートクレーブ可能。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
テクニカルサービス連絡先