Merck
Z502855
Threaded vial connector
13-425 thread for 15-425
別名:
747205-1315, adapter, connector, coupling, fitting, joint, transitiion
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥3,220
¥3,220
単価¥4,660割引31%
在庫あり出荷可能詳細
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121815
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Threaded vial connector, 13-425 thread for 15-425
fitting
13-425 thread for 15-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z502758Z502642Z503088
fitting
13-425 thread for 15-425
fitting
8-425 thread for 13-425
fitting
8-425 thread for 8-425
fitting
20-400 thread for 22-400
Features and Benefits
  • Connectors have PTFE seals and FKM O-Rings
  • Blue glass-filled nylon
  • For use to 150 °C
General description
These threaded connectors provide a convenient method to connect standard screw thread sample vials to glassware with GPI threads and to standard taper joint adapters.
• Excellent for collecting samples from rotary evaporator traps
• Made of glass filled nylon with inert PTFE inner seals
• Temp. range: up to 200 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)