スキップする
Z503193
Threaded vial connector
20-400 thread for 24-400
別名:
747205-2024, adapter, connector, coupling, fitting, joint, transitiion
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥4,960
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121815
¥4,960
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
fitting
20-400 thread for 24-400
General description
These threaded connectors provide a convenient method to connect standard screw thread sample vials to glassware with GPI threads and to standard taper joint adapters.
• Excellent for collecting samples from rotary evaporator traps
• Made of glass filled nylon with inert PTFE inner seals
• Temp. range: up to 200 °C
Features and Benefits
  • Connectors have PTFE seals and FKM O-Rings
  • Blue glass-filled nylon
  • For use to 150 °C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z503088Z502979Z502758
fitting
20-400 thread for 24-400
fitting
20-400 thread for 22-400
fitting
20-400 thread for 20-400
fitting
8-425 thread for 13-425
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Threaded vial connector
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)