で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥22,100 |
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103200
Manufacturer/tradename:
Bel-Art H16759-0000
Packaging:
pack of 1 ea
¥22,100
カートの在庫状況を確認する
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H16759-0000
basket L × W × H
63 cm × 36 cm × 15 cm
General description
Epoxy-coated steel. Use in transport or batch dipping glassware.
Legal Information
Poxygrid is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Bel-Art H16759-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art H16766-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art H16767-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18752-1150 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| basket L × W × H 63 cm × 36 cm × 15 cm | basket L × W × H 36 cm × 28 cm × 9 cm | basket L × W × H 51 cm × 28 cm × 9 cm | basket L × W × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scienceware® Poxygrid® baskets