Merck
Z506583
Sigma-Aldrich
Perfektum® three-way high pressure stopcock
Male Luer lock to female Luer to side female Luer
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.03
メーカー/製品名
Cadence Science 6011HP
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z506575Z182168Z182184
詳細
Chrome-plated brass body. High pressure rating up to 290psi.
法的情報
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Nalgene® stopcock 3-way, bore size 4 mm
Z286478
Nalgene® stopcock
BRAND® stopcock T-bore with nozzles for tube I.D. 3 mm
BR88650
BRAND® stopcock T-bore with nozzles
Nalgene® stopcock 3-way, bore size 2 mm
Z286451
Nalgene® stopcock
Luer-to-Closed end stopper male Luer lock to closed end
Z117951
Luer-to-Closed end stopper
テクニカルサービス連絡先