Merck
Z507768
Sigma-Aldrich
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip, 15° bend
fits flask, 500 ‑ 2000 mL, porosity 145-174 μm (A)
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.51
特徴
fits flask 500 ‑ 2000 mL
メーカー/製品名
Ace Glass 720403
外径 × L
7 mm × 250 mm
ポアサイズ
145-174 μm porosity (A)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z507679Z507776Z408700
manufacturer/tradename
Ace Glass 720403
manufacturer/tradename
Ace Glass 943525
manufacturer/tradename
Ace Glass 720407
manufacturer/tradename
Ace Glass 943521
O.D. × L
7 mm × 250 mm
O.D. × L
7 mm × 135 mm
O.D. × L
7 mm × 330 mm
O.D. × L
7 mm × 135 mm
pore size
145-174 μm porosity (A)
pore size
4-8 μm porosity (E)
pore size
145-174 μm porosity (A)
pore size
145-174 μm porosity (A)
詳細
Fit #7 Ace-Thred
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
テクニカルサービス連絡先