スキップする
Z507881
Three-neck round-bottom flasks
capacity 50 mL
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥18,400
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
50 mL
Material:
glass , round bottom flask, three-neck
Packaging:
pack of 1
¥18,400
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
glass , round bottom flask, three-neck
sterility
non-sterile
feature
closure type Holed cap
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Ace Glass 9465-36
capacity
50 mL
General description
<ST/>14/10 threaded joints. Supplied with holed caps, PTFE-faced silicone septa, and FETFE® O-rings.
Legal Information
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z507873Z125652Z125741
manufacturer/tradename
Ace Glass 9465-36
manufacturer/tradename
Ace Glass 9465-34
manufacturer/tradename
Ace Glass 6944-18
manufacturer/tradename
Ace Glass 6948-22
material
glass , three-neck , round bottom flask
material
glass , round bottom flask, three-neck
material
borosilicate glass flask, round bottom flask, three-neck (Vertical)
material
borosilicate glass , round bottom flask, three angled neck
capacity
50 mL
capacity
25 mL
capacity
500 mL
capacity
500 mL
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
closure type Holed cap
feature
closure type Holed cap
feature
closure type Standard Taper joint
feature
closure type Standard Taper joint
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
Z507881-1EA04061832363721