Merck
Z509256
Sigma-Aldrich
Watch glasses
O.D. 110 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.43
物質
concave
soda-lime glass
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
外径
110 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z509191Z509272Z509205
Watch glasses O.D. 110 mm
Z509256
Watch glasses
Watch glasses O.D. 25 mm
Z509191
Watch glasses
Watch glasses O.D. 200 mm
Z509272
Watch glasses
Watch glasses O.D. 40 mm
Z509205
Watch glasses
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 12 ea
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
O.D.
110 mm
O.D.
25 mm
O.D.
200 mm
O.D.
40 mm
詳細
縁を火炎研磨した、凹形の透明焼き鈍しソーダ石灰ガラス
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先