Merck
Z510424
Round-bottom flask
capacity 100 mL
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥4,452
¥4,452
単価¥6,360割引30%
カートの在庫状況を確認する
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Round-bottom flask, capacity 100 mL
material
glass
round bottom flask
single-neck
sterility
non-sterile
feature
closure type Screw cap
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
capacity
100 mL
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z510416Z174971Z278262
Round bottom flask capacity 5 mL
Z174971
Round bottom flask
Round bottom flask capacity 25 mL
Z278262
Round bottom flask
material
glass , single-neck , round bottom flask
material
glass , round bottom flask, single-neck
material
borosilicate glass , round bottom flask, single-neck
material
borosilicate glass , round bottom flask, single-neck
capacity
100 mL
capacity
50 mL
capacity
5 mL
capacity
25 mL
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Ace Glass 9592-04
manufacturer/tradename
Ace Glass 9592-15
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
closure type Screw cap
feature
closure type Screw cap
feature
closure type Screw cap
feature
closure type Screw cap
Other Notes
This product is part of a kit. Please refer to the Z510297 web page for additional information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)