Merck
Z511447
Sigma-Aldrich
Lab spoons
stainless steel, L 9 in.
別名:
dispensing tool
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥7,807
¥7,807
単価¥10,410割引25%
出荷予定日2025年4月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥7,807
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
¥7,807
単価¥10,410割引25%
出荷予定日2025年4月02日
物質
stainless steel
包装
case of 6 ea
L
9 in.
スプーン端サイズ
1 1/4 in. × 9/16 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
物性
The grade of the stainless steel used is 320.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)