Merck
Z512427
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 180 mm × 230 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥7,965
¥7,965
単価¥10,620割引25%
出荷予定日2025年4月07日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥7,965
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
¥7,965
単価¥10,620割引25%
出荷予定日2025年4月07日
無菌性
non-sterile
特徴
fits flask 22 ‑ 50 L
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
内径 × 外径
180 mm × 230 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1