Merck
Z513334
Micro spatulas
flat rounded/tapered PTFE coated ends, L 7 5/8 in. (190 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥1,701
¥1,701
出荷予定日2025年4月17日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥1,701
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
¥1,701
出荷予定日2025年4月17日
物質
nickel-stainless steel
包装
pkg of 1 ea
L
7 5/8 in. (190 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nickel stainless, PTFE coated spatula with one rounded end and one tapered end. Rounded end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long. Tapered end approximately 1/4 in. (6 mm) wide x 1 7/8 in. (48 mm) long.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.